Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 384 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Traitement de surface:
Liaison élevée
Non traité
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Plat |
| Afficher plus |