Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-well kit for PCR clean up
Le kit NucleoSpin™ 96 Gel and PCR Clean-Up permet des économies de temps pour la purification de produits de PCR à débit élevé et moyen.
Marque: Macherey-Nagel™ 740658.4
Description
Le kit NucleoSpin™ 96 PCR Clean-Up permet la purification directe des mélanges réactionnels PCR. Dans le cadre de la procédure, l’ajout de sel chaotropique (tampon NT) permet une adsorption réversible des produits PCR sur la membrane de silice des plaques de liaison NucleoSpin™ 96 PCR Clean-Up. La grande pureté des produits de PCR est obtenue par élimination complète des amorces, des amorces-dimères, des sels, des nucléotides et des protéines (par exemple, polymérases, BSA) lors des étapes de lavage qui suivent à l’aide du tampon NT3. Les produits de PCR à pureté élevée sont finalement élués avec le tampon d’élution NE (Tris/HCl 5 mM, pH 8,5) ou l’eau (pH 8,5) et peuvent être utilisés directement pour d’autres applications.
- Technologie à membrane de silice
- Traitement : manuel/automatisé, sous vide ou par centrifugation
- Échantillons : Mélange de réaction PCR < 100 μl
- Volume d’élution : 75 à 150 μl
- Capacité de liaison : 15 μg
- Temps de préparation : 45 min/plaque
- Taille du fragment : 65 bp à 10 kb
Spécification
18°C à 25°C | |
Purification de produits de PCR | |
< 100 μl |
Plaque à 96 puits | |
384 préparations |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate