Learn More
Cytiva Kit de purification PCR GFX 96
Purifie simultanément jusqu’à 96 produits PCR compris entre 100 bp et 10 kbp en 15 minutes seulement
Marque: Cytiva 28-9034-45
Includes: Plaques de liaison ; Plaques de lavage ; Plaques de collecte et flacons à code couleur de tampon de capture ; Tampon de lavage ; Deux tampons d’élution au choix (Tris-HCl et eau stérile) ; Livret d’instructions
Description
- Rendements élevés d’ADN pur récupéré dans un petit volume d’eau ou un tampon de faible force ionique
- Les récupérations types sont > 85 % pour les produits PCR de 100 bp à 10 kb de longueur ; Élimination des sels > 99 %
- Les plaques 96 puits à matrice en fibre de verre intégrée sont validées pour une utilisation avec le collecteur sous vide Macherey Nagel NucleoVac 96
- Évitent les précipitations par éthanol et les extractions par produits organiques dangereux
Séquençage fluorescent, micromatrices, marquage, hybridation, ligature et transformation
Spécification
Le kit utilise la technologie à matrice en fibre de verre dans un format à 96 puits pour une purification hautement efficace des produits PCR. Les fragments d’ADN de la PCR sont capturés par la matrice en présence d’un sel chaotropique et les contaminants sont éliminés par lavage de la matrice. | |
Séquençage fluorescent, micromatrices, marquage, hybridation, ligature et transformation | |
Kit de purification PCR 96 illustra GFX | |
100 pb - -10 kpb |
Solutions d’ADN, Réactions enzymatiques, Mélanges pour PCR | |
Plaques de liaison 96 puits à matrice en fibre de verre, plaques de lavage, plaques de collecte et flacons à code couleur de tampon de capture, lavage par deux tampons d’élution au choix (Tris HCl et eau stérile), livret d’instructions | |
Plaques à 96 puits | |
Jusqu’à 95 % pour la purification d’un fragment de 910 bp à une concentration initiale de 8,4 ng/μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kit de purification PCR GFX 96 > 10 x plaques à 96 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu