Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Séparez les mélanges basés sur les interactions hydrophobes (van der Waals) par HPLC (chromatographie liquide haute performance). Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs internes.
Marque: Macherey-Nagel™ 720014.30
Description
Séparez les mélanges en fonction des interactions hydrophobes (forces de van der Waals) avec la HPLC (chromatographie liquide haute performance).Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs internes.
- Phases de silice modifiée octadécyle pour HPLC
- Endcappé · USP L1
- Phases non polaires, endcappées pour chromatographie RP
- Stabilité du pH à 20°C : 2–8, teneur en carbone en fonction de la porosité (voir tableau ci-dessous)
- Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals), légères interactions résiduelles du silanol
- Éluant en colonne d’acétonitrile – eau
Spécification
Silice | |
Octadécyl | |
HPLC analytique | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
15% | |
Oui | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
3 mm | |
Hydrophobe | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
EC |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.