Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 μm
Code produit. 10427064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10427064
Marque: Thermo Scientific™ 70105253030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Taux de carbone : 20% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
  • Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Épaisseur du film 5 µm
À utiliser avec Séparation LC / MS
Type de fonctionnalité / d’interaction Standard
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 20 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne