Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de purification PCR NucleoFast 96
Kit d’ultrafiltration à 96 puits rapide et rentable pour la purification PCR.
Marque: Macherey-Nagel™ 743500.4
Description
La technologie NucleoFast est basée sur une élimination efficace des contaminants au moyen d’ultrafiltration, éliminant ainsi le besoin d’étapes de liaison ou d’élution. NucleoFast est disponible en kit pratique, incluant les plaques PCR NucleoFast 96, les tampons et les consommables nécessaires.
Pendant la procédure de PCR NucleoFast 96, l’échantillon PCR est appliqué à la membrane d’ultrafiltration. Les contaminants sous vide ou par centrifugation sont filtrés pour les déchets. Les produits PCR peuvent être récupérés de la membrane après l’ajout d’eau ou de tampon et une courte incubation. Le mélange pour la récupération des produits PCR est facultatif. Le protocole peut être exécuté manuellement sur un collecteur à vide, une centrifugeuse de plaque de microtitration ou automatisé sur des stations de travail de laboratoire courantes. NucleoFast est facilement adapté aux plateformes robotiques, car ni une centrifugation ni un réassemblage de la chambre à vide n’est nécessaire pendant le fonctionnement. Les protocoles prêts à l’emploi sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre assistance technique. Composants du kit : Plaques PCR NucleoFast, plaques de prélèvement (fond en U) comprenant un joint de couvercle adhésif, tampons.
- Technologie de filtration ultra
- Récupération : 40 à 95%
- Échantillons : 20 à 300 μl
- Volume de récupération : 25 à 100 μl
- Traitement : manuel ou automatisé, sous vide ou par centrifugation
- Temps de préparation : 20 min/plaque (réactions PCR de 25 μl)
- Format : Plaques à 96 puits
Spécification
18 à 25°C | |
Plaque de 96 puits | |
384 préparations | |
PCR en temps réel (qPCR) |