Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
646.00€ - 964.00€
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Forme des particules Sphérique
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Consulter d'autres spécifications
Produits 31
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Taux de carbone Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Taux de carbone Prix Quantité et disponibilité  
12757830
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760409.20
150 mm 2 mm 1,8 μm 20 %
800.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12418447
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760407.20
100 mm 2 mm 1,8 μm 20 %
800.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12418427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760402.20
125 mm 2 mm 3 μm 20 %
800.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12458427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760403.20
150 mm 2 mm 3 μm 20 %
800.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760404.20
250 mm 2 mm 3 μm 20 %
928.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760406.20
30 mm 2 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12438437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760405.20
50 mm 2 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468417
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760400.20
50 mm 2 mm 3 μm 20 %
703.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12737830
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760396.20
75 mm 2 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12428427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760402.30
125 mm 3 mm 3 μm 20 %
810.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760403.30
150 mm 3 mm 3 μm 20 %
814.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12408437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760404.30
250 mm 3 mm 3 μm 20 %
923.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760406.30
30 mm 3 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760405.30
50 mm 3 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478417
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760400.30
50 mm 3 mm 3 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12408427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760401.46
100 mm 4,6 mm 3 μm 20 %
872.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760402.46
125 mm 4,6 mm 3 μm 20 %
872.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760403.46
150 mm 4,6 mm 3 μm 20 %
872.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12408447
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760406.46
30 mm 4,6 mm 1,8 μm 20 %
764.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760405.46
50 mm 4,6 mm 1,8 μm 20 %
764.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498417
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760400.46
50 mm 4,6 mm 3 μm 20 %
764.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12428437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760404.46
250 mm 4,6 mm 3 μm 20 %
964.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478507
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760755.30
50 mm 3 mm 1,8 μm 11 %
703.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12747830
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760397.46
75 mm 4,6 mm 3 μm 20 %
764.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12438427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760402.40
125 mm 4 mm 3 μm 20 %
810.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488447
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760412.40
125 mm 4 mm 5 μm 20 %
646.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478427
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760403.40
150 mm 4 mm 3 μm 20 %
810.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12418437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760404.40
250 mm 4 mm 3 μm 20 %
923.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760406.40
30 mm 4 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12458437
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760405.40
50 mm 4 mm 1,8 μm 20 %
703.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488417
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760400.40
50 mm 4 mm 3 μm 20 %
703.00€
1 pièce
En stock
Spécification
Colonne analytique
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
Oui
Colonne EC
Sphérique
1 de chaque
340 m²/g
Silice