Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760407.20
Code produit. 12418447
  • 800.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne analytique
2 mm
Non
13050 psi (900 bar)
1,8 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Isis
20 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC, LC/MS
Octadécyle polymérique
Pour LC/MS et HPLC
100 mm
Sphérique
1 à 10
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Sélectivité stérique
Phase inverse
Colonne EC