Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760400.20
Code produit. 12468417
  • 703.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Octadécyle polymérique
Octadécyle polymérique
1 ml/min
50 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Sélectivité stérique
Phase inverse
Colonne EC
Colonne analytique
2 mm
Pour les applications de stéroïdes, aromatiques substitués (o,p,m-), vitamines liposolubles
8700 psi (600 bars)
Sphérique
1 à 10
0,9 ml/g
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Isis
20 %