Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760397.46
Code produit. 12747830
  • 764.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Octadécyle polymérique
Octadécyle polymérique
1 ml/min
75 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Isis
20 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC analytique
Colonne analytique
4,6 mm
Pour les applications de stéroïdes, aromatiques substitués (o,p,m-), vitamines liposolubles
8700 psi (600 bars)
Sphérique
1 à 10
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Sélectivité stérique
HILIC
Colonne EC