Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760400.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyle polymérique | |
Octadécyle polymérique | |
1 ml/min | |
50 mm | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Sélectivité stérique | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4 mm | |
Pour les applications de stéroïdes, aromatiques substitués (o,p,m-), vitamines liposolubles | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
1 à 10 | |
0,9 ml/g | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Isis | |
20 % | |
Oui | |
Acier inoxydable |