Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits non traitées
Fabriquées sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire pour les applications sensibles d’analyse biochimique. Les microplaques de dosage à 96 puits non traitées Greiner Bio-One™ sont disponibles en PS ou en PP avec différentes conceptions de puits.
Marque:  Greiner Bio-One 650201
Code produit. 10123261
  • 183.09€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
  • Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Les modèles avec conception de cheminée permettent à chaque puits de se tenir sur son propre risque de report d’échantillons et de contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alphanumérique
Étalon
8 x 12
PP
Non stérile
355 μl
Oui
–196 à plus;121deg;C
DIN ISO 9001
Sans couvercle
Transparent
96
Non traité
U
100/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits non traitées > Naturel ; Volume : 355 ul