Learn More
Cytiva Dispositif de stockage / d’expédition Tricorn
Conçu pour la chromatographie liquide à haute résolution de biomolécules effectuées à des pressions moyennes à élevées.
Marque: Cytiva 18-1176-43
109.25 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Convient à une utilisation avec les milieux hautes performances
- Tubes en verre revêtus de film plastique
Spécification
Tubes en verre revêtus de film plastique | |
Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade et SOURCE | |
Dispositif de stockage / d’expédition Tricorn |