Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits non traitées
Fabriquées sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire pour les applications sensibles d’analyse biochimique. Les microplaques de dosage à 96 puits non traitées Greiner Bio-One™ sont disponibles en PS ou en PP avec différentes conceptions de puits.
Marque: Greiner Bio-One 651101
73.23 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
- Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Les modèles avec conception de cheminée permettent à chaque puits de se tenir sur son propre risque de report d’échantillons et de contamination croisée
Spécification
Alphanumérique | |
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
234 μl | |
Oui | |
-20°C à +60°C |
DIN ISO 9001 | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non traité | |
V | |
100/boîte |