Learn More
Meditrade™ Gants d’examen en nitrile Nitril™ NextGen™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Couleur:
Bleu
Description
- Gant d’examen jetable
- Nitrile
- Non stérile
- Non poudré
- Sans latex
- Texturé
- Manchette à bord roulé
- Ambidextres
- AQL 1,5
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5 ; EN ISO 13485:2016 ; 93/42/EWG / CEE : Classe 1 ; EPI de catégorie III ; conformité alimentaire conformément à la directive CE 1935/2004 (bleu uniquement) |
Description | Gants en nitrile bleus jetables à usage unique |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | L |
Épaisseur (métrique) | Manchette : 0,06 mm ; Paume : 0,07 mm ; Doigt : 0,1 mm |
Modèle | 1283L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Documents
Product Information
Product Information
EU Type Examination Certificate EN ISO 374-1 374-4 374-5
Taille: 357.3 kB
CE Declaration of Conformity 93 42 EEC Appendix V
Taille: 111.4 kB
Datasheets
1283 Technical Datasheet Nitril NextGen Standard
Taille: 227.4 kB
Specification Sheets
Meditrade 1283 Nitril NextGen Technical Data Sheet
Taille: 277.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Meditrade™ Gants d’examen en nitrile Nitril™ NextGen™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu