Learn More
Semperit™ Gants jetables en nitrile vert Semperguard™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- EPI Cat. III
- NQA 1,5
- Non poudré
- Jetable, non stérile
- Confortable à porter pendant de longues périodes
- Formulation respectueuse de la peau : sans chlore, protéines de latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs de caoutchouc
- Fabriqué en économisant de l’eau et de l’énergie et en réduisant les émissions de CO2
- Doublure intérieure synthétique
- Bouts des doigts texturés, pour une meilleure prise en main
- Stable et agréable à porter
- Le matériau du gant est résistant au sang et aux autres liquides organiques et protège contre les bactéries, les champignons et les virus, notamment le SARS-CoV-2, l’hépatite B, l’hépatite C et le VIH
- Idéal pour les applications telles que la protection personnelle, l’industrie alimentaire / la restauration, le commerce de détail, la beauté / le body art et la coiffure
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Réduction à la source
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
- Non toxique
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EPI Cat. III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
Chlorinated | Non |
Accelerator Free | Oui |
Applications | Industrie |
AQL | 1,5 |
Couleur | Vert menthe |
Jetable | Oui |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Semperit™ Gants jetables en nitrile vert Semperguard™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu