Learn More
Acide nitrique 68 % d = 1,42, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 l
Description
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, nitrate d’hydrogène, nital, aqua fortis, acide azotique, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, 2,5 L, CHEBI : 48107, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41 C, 11349, 63.012, flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitric Acid |
pH | 1 |
Couleur | Jaune |
Point de fusion | -41°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Tension de vapeur | 0.94 kPa (20°C) |
Quantité | 1 l |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 63.02 g/mol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526954 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | N/2272/PB08,N/2272/PB17CN,N/2272/PB17,N/2272/PB15 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid (>= 68%)
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique 68 % d = 1,42, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu