Learn More
Acide nitrique 68 % d = 1,42, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 l
Description
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, nitrate d’hydrogène, nital, aqua fortis, acide azotique, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, 2,5 L, CHEBI : 48107, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41 C, 11349, 63.012, flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitric Acid |
pH | 1 |
Couleur | Jaune |
Point de fusion | -41°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Tension de vapeur | 0.94 kPa (20°C) |
Quantité | 2.5 l |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 63.02 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid (>= 68%)
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique 68 % d = 1,42, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu