Learn More
Acide nitrique 67-70 %, Optima™, pour l’analyse élémentaire des ultra-traces, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon FEP
Description
Acide nitrique, HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, acide azotique, rfna, aqua fortis, hydroxyde de nitryle, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, nital, nitrate d’hydrogène, 500 ml
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution.
- Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
- Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
- Emballé dans des flacons en fluoropolymère FEP spécialement fabriqués et nettoyés pour maintenir l’intégrité du produit et éliminer la lixiviation des métaux due aux flacons en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, disponible sur le certificat d’authenticité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acide nitrique |
pH | 1 |
Couleur | Incolore Jaune |
Point de fusion | -41°C |
Point d’ébullition | 120,5°C |
Densité | 1.40 g/cm³ |
Conditionnement | Flacon FEP |
Tension de vapeur | 0.94 kPa (20°C) |
Certificat d’analyse | Un certificat d’analyse de lot est inclus avec chaque flacon. |
Quantité | 1 l |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique 67-70 %, Optima™, pour l’analyse élémentaire des ultra-traces, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu