Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de laboratoire en nickel 201
Les boîtes en nickel 201 Nickel Electro™ sont faites pour résister aux environnements corrosifs, ce qui les rend utiles pour maintenir la pureté du produit.
Marque: Nickel Electro™ 504
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pureté du nickel de 99,6 %
- Surface lisse
- Conductivité thermique et électrique élevée
- Faible teneur en gaz.
- Pression de vapeur faible
- Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Plat | |
Nickel | |
Capsule d’évaporation | |
19 mm |
73 ml | |
Rond | |
Luminosité | |
70 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Boîtes de laboratoire en nickel 201 > Capacité : 73 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu