Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Surfaces externe et interne vitrifiées, à l'exception du rebord.
Marque:  Fisherbrand™ FB968F
Code produit. 13439729
  • 124.26€ / 6 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Profond avec couvercle
  • Fond rond
  • Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
  • Sans housse
Spécification
Spécification
Rond
Porcelaine
Capsule d’évaporation
Vitré
45 mm
4,52 in
250 mL
Rond
Applications d’évaporation
3 mm
1,77 in
115 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine > Capacité : 250 ml ; dia. ext. supérieur : 115mm ; Hauteur : 45mm