Learn More
Nickel Electro™ Couvercles de boîtes Nickel 201
Les couvercles de boîtes en nickel 201 Nickel Electro™ sont faits pour résister aux environnements corrosifs, ce qui les rend utiles pour maintenir la pureté du produit.
Marque:  Nickel Electro™ 546
Code produit. 12777376
  • 24.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Surface lisse
  • Conductivité thermique et électrique élevée
  • Faible teneur en gaz.
  • Pression de vapeur faible
  • Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Spécification
Nickel
Couvercle de boîte
85 mm
Nom du produit
Nickel Electro™ Couvercles de boîtes Nickel 201 > Diamètre : 85 mm