Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ L 131/5
Code produit. 12310699
  • 50.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Modèles de 175 ml émaillés, sauf le rebord, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure.
Spécification
Spécification
140 ml
Rond
40 mm
Porcelaine
Cuvette d’évaporation
97 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine > Capacité : 140 ml ; Hauteur : 40 mm