Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de laboratoire en nickel 201
Les boîtes en nickel 201 Nickel Electro™ sont faites pour résister aux environnements corrosifs, ce qui les rend utiles pour maintenir la pureté du produit.
23.00€ - 45.40€
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Nickel
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Luminosité
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12777356
Afficher les documents
Nickel Electro™
503
45 ml 60 mm 16 mm
29.70€
1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12767356
Afficher les documents
Nickel Electro™
502
45 ml 55 mm 19 mm
23.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12717366
Afficher les documents
Nickel Electro™
508
100 ml 90 mm 16 mm
36.45€
1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12787356
Afficher les documents
Nickel Electro™
504
73 ml 70 mm 19 mm
26.35€
1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12797356
Afficher les documents
Nickel Electro™
505
110 ml 75 mm 25 mm
35.10€
1 pièce
Ajouter au panier
12707366
Afficher les documents
Nickel Electro™
506
170 ml 85 mm 30 mm
45.40€
1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
Description
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Surface lisse
  • Conductivité thermique et électrique élevée
  • Faible teneur en gaz.
  • Pression de vapeur faible
  • Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Spécification
Plat
Rond
Luminosité
Nickel
Capsule d’évaporation
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Boîtes de laboratoire en nickel 201