Learn More
Bromure de néopentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10697304
Bromure de néopentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697304
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10697304
Marque: Thermo Scientific Acros 128252500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-84-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004682
Clé InChI KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6404
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Neopentyl alcohol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 53°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 113°C to 114°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2OH
Quantité 250 g
Beilstein 01, 406
Merck Index 15, 6542
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.5% (25 c)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin cireux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430825 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2023 Catalog Number128252500,128250500,128250100
Numéro de lotA0395838 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number128252500,128250500,128250100
Numéro de lotA0417563 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2022 Catalog Number128252500,128250500,128250100
Numéro de lotA0410902 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2022 Catalog Number128252500,128250500,128250100
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neopentyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
Bromure de néopentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >