Learn More
2-mercaptoéthanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10367100
2-mercaptoéthanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367100
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10367100
Marque: Thermo Scientific Acros 125472500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-24-2
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00004890
Clé InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
CID PubChem 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanol
Point de fusion -100.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 157.0°C to 158.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4990 to 1.5020
Quantité 250 mL
Beilstein 01,47
Fieser 01,643
Merck Index 15,5936
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,soluble in acetone,miscible with most common organic solvents
Nom IUPAC 2-sulfanyléthanol
Viscosité 3.43 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465849 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/09/2024 Catalog Number125470010,125472500,125470025,125470100
Numéro de lotA0457747 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number125470010,125472500,125470025,125470100
Numéro de lotA0450736 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number125470010,125472500,125470025,125470100
Numéro de lotA0394384 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number125470010,125472500,125470025,125470100
Numéro de lotA0411553 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number125470010,125472500,125470025,125470100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptoethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-mercaptoéthanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >