Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Utilisez les flacons en PEBD à col étroit Kautex™ naturels en laboratoire, comme outil essentiel pour effectuer des recherches et des expériences. Fermez-les solidement avec les bouchons disponibles à l’achat séparément.
0.99€ - 1564.34€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 1 unité |
Bouche | Col étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17898117
|
Kautex™
2000070502 |
3 ml |
945.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941381
|
Kautex™
2000070500 |
10 mL |
1564.34€
3600 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951381
|
Kautex™
2000070501 |
20 ml |
1070.12€
1800 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10292271
|
Kautex™
2000070503 |
50 ml |
1.36€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10473331
|
Kautex™
2000070504 |
100 ml |
0.99€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10057990
|
Kautex™
2000070505 |
200 ml |
1.71€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10393871
|
Kautex™
2000070506 |
250 ml |
1.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10444461
|
Kautex™
2000070508 |
1000 ml |
4.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans bouchon
- Col étroit
- Structure en PEBD
- Capacité métrique
Specifications
PEBD | |
Flacon | |
1 unité | |
Col étroit |