Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Utilisez les flacons en PEBD à col étroit Kautex™ naturels en laboratoire, comme outil essentiel pour effectuer des recherches et des expériences. Fermez-les solidement avec les bouchons disponibles à l’achat séparément.
Marque: Kautex™ 2000070500
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Without closure
- Narrow mouth
- LDPE construction
- Metric capacity
Spécification
10 mL | |
1 Ea. | |
1 Ea. | |
46.5 mm | |
26.0 mm |
LDPE | |
Bottle | |
Narrow | |
Narrow Mouth Bottle |