Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Utilisez les flacons en PEBD à col étroit Kautex™ naturels en laboratoire, comme outil essentiel pour effectuer des recherches et des expériences. Fermez-les solidement avec les bouchons disponibles à l’achat séparément.
Marque: Kautex™ 2000070506
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Sans bouchon
- Col étroit
- En PEBD
- Capacité métrique
Spécification
250 ml | |
1Each | |
1Each | |
140 mm | |
61,3mm |
PEBD | |
Flacon | |
Étroit | |
Flacon |