Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Utilisez les flacons en PEBD à col étroit Kautex™ naturels en laboratoire, comme outil essentiel pour effectuer des recherches et des expériences. Fermez-les solidement avec les bouchons disponibles à l’achat séparément.
Marque: Kautex™ 2000070504
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Sans bouchon
- Col étroit
- Structure en PEBD
- Capacité métrique
Spécification
100 ml | |
1Chaque | |
1Chaque | |
105 mm | |
47,5mm |
PEBD | |
Flacon | |
Étroit | |
Flacon |