Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Utilisez les flacons en PEBD à col étroit Kautex™ naturels en laboratoire, comme outil essentiel pour effectuer des recherches et des expériences. Fermez-les solidement avec les bouchons disponibles à l’achat séparément.
Marque: Kautex™ 2000070501
Informations supplémentaires : Poids : 8.91900kg
Description
- Sans bouchon
- Bouche étroite
- Structure en LDPE
- Capacité métrique
Spécification
20 ml | |
1 unité | |
1 unité | |
56.5 mm | |
31.5 mm |
PEBD | |
Flacon | |
Col étroit | |
Flacon |