Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL CN/UV254 CCMHP
Marque: Macherey-Nagel™ 811115
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Nano-SIL CN | |
60 Å | |
Plaque HPTLC | |
Hormones stéroïdiennes, phénols, conservateurs | |
∼500 m2/g | |
10 x 10 cm |
2 à 10 μm | |
25/boîte | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL CN/UV254 CCMHP > Taille de la plaque : 10 x 10 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu