Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL CN/UV254 CCMHP
387.00€ - 595.00€
Spécification
Matériau | Nano-SIL CN |
---|---|
Granulométrie | 2 à 10 μm |
Porosité | 60 Å |
Quantité | 25/boîte |
Type | Plaque HPTLC |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10012891
|
Macherey-Nagel™
811115 |
10 x 10 cm |
387.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10499741
|
Macherey-Nagel™
811116 |
10 x 20 cm |
595.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Nano-SIL CN | |
60 Å | |
Plaque HPTLC | |
Hormones stéroïdiennes, phénols, conservateurs | |
∼500 m2/g |
2 à 10 μm | |
25/boîte | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL CN/UV254 CCMHP