Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Organisez et stockez vos échantillons grâce à ces demi-racks peu encombrants convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses.
Marque: Thermo Scientific™ 5972-0513
12.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Organisez et stockez vos échantillons grâce aux demi-racks Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ peu encombrants, offrant toutes les caractéristiques des racks Unwire grand format dans deux fois moins d’espace. Convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses, ces racks s’adaptent dans un bain-marie ou dans la glace et ne flottent pas. Ils sont moulés en quatre couleurs vives pour organiser facilement les échantillons.
- Fabriqués avec la technologie de fabrication Thermo Scientific™ ResMer™.
- Les racks sont autoclavables de façon répétée.
- Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
- Les plaques de fond peuvent recevoir de grandes étiquettes.
- Ces racks résistent à la plupart des produits chimiques de laboratoire et à des températures pouvant atteindre 121°C pour de nombreuses procédures de laboratoire.
- Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux portoirs de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux portoirs de 30 mm
- Aucun assemblage requis.
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
6 x 6 | |
Rouge | |
Plastique (acétal) | |
Rectangle | |
Tubes de 13 mm | |
10.2 cm | |
10.2 cm | |
5.6 cm | |
13 mm |
Demi-rack pour tubes à essai Unwire | |
Autoclavable | |
Tubes (13 mm) | |
36 | |
3 niveaux | |
10.2 x 10.2 x 5.6 cm (4 x 4 x 2.2 in) | |
4 po | |
4 in | |
2,2 in | |
13 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421642 | Certificat de conformité | 08/02/2025 | 5972-0513 |
1303766 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 5972-0513 |
1298391 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 5972-0513 |
1412818 | Certificat de conformité | 04/10/2024 | 5972-0513 |
1402969 | Certificat de conformité | 17/03/2024 | 5972-0513 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
17Heures
17Minutes
35Secondes
32 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
17Heures
17Minutes
35Secondes
32
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.