Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ Far Red pour cytométrie en flux
Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ Far Red pour cytométrie en flux
Marque:  Invitrogen™ C34564
495.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15396613
  • 528.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Contient 9 flacons de rouge lointain CellTrace™ (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO (500 μl) Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Test de prolifération
Kit de prolifération cellulaire
633/635
Tube(s)
1 kit(s)
Fluorescence
Cytomètre en flux
Contient 9 flacons de rouge lointain CellTrace™ (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO (500 μl)
Lyophilisé(e)
CellTrace™
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2961100 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog NumberC34564
Numéro de lot2720251 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2024 Catalog NumberC34564
Numéro de lot2659255 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog NumberC34564
Numéro de lot2647594 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2023 Catalog NumberC34564
Numéro de lot2559163 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2023 Catalog NumberC34564
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ Far Red pour cytométrie en flux > 180 réactions