Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai, monoblocs.
Marque:  Thermo Scientific™ 5976-0013
17.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10569032
  • 23.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Les racks monoblocs offrent une résistance et une durabilité supplémentaires pour les applications à température ambiante.
Caractéristiques :
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie
  • Capables d’accueillir une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm ou jusqu’à 72 tubes d’un diamètre inférieur
  • Disponibles en quatre couleurs vives et durables qui facilitent la coordination des échantillons.
  • Peuvent recevoir de grandes étiquettes afin de faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
ces portoirs ne sont pas autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
6 x 12
Blanc
Polypropylène
Rectangle
Tubes de 13 mm
20 cm
10.2 cm
5.7 cm
13 mm
Rack pour tubes à essai Unwire
Non autoclavable
Tubes (13 mm)
72
3 niveaux
20 x 10.2 x 5.7 cm (7.75 x 4 x 2.25 in)
7,75 in
4 in
2,25 in
13 mm
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1423846 Type de certificatCertificat de conformité Date15/03/2025 Catalog Number5976-0013
Numéro de lot1422820 Type de certificatCertificat de conformité Date25/02/2025 Catalog Number5976-0013
Numéro de lot1421329 Type de certificatCertificat de conformité Date18/01/2025 Catalog Number5976-0013
Numéro de lot1408879 Type de certificatCertificat de conformité Date28/06/2024 Catalog Number5976-0013
Numéro de lot1402975 Type de certificatCertificat de conformité Date20/03/2024 Catalog Number5976-0013
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™ > Pour tubes de 13 mm ; 7,8 x 4 x 2,2 po (20,0 x 10,2 x 5,7 cm) (L x l x H) ; blanc
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.