Learn More
Thermo Scientific™ Bouteilles en PETG Nalgene™ Biotainer™
Description
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables grâce aux flacons en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, parfaits pour le stockage de longue durée de matériaux sensibles au pH, tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et prêts à l'emploi, tous les flacons Biotainer sont stérilisés aux rayons gamma au niveau d'assurance stérilité (SAL) de 10–6.
- PETG transparent durable pour garantir l’intégrité des échantillons
- Bouchons avec revêtements en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité†
- Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- Adaptés au stockage dans des conditions allant de -40° à +70°C
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 3 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
À utiliser avec (application) | Stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Matériau | PETG |
Nb par paquet | 5/Pk. |
Quantité | Sachet de 5, boîte de 70 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420620 | Certificat de traitement | 18/02/2025 | 3005-42 |
1289529 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 3005-42 |
1308019 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 3005-42 |
1379365 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 3005-42 |
1420620 | Certificat de conformité | 21/01/2025 | 3005-42 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.