Learn More
Thermo Scientific™ Flacons propres certifiés en PETG Nalgene™
Code produit. 10289804
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 10289804
Marque: Thermo Scientific™ 3820192000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux flacons propres certifiés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™.
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux récipients transparents certifiés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adaptés pour les applications pharmaceutiques et de biotechnologie nécessitant le traitement et le stockage de produits intermédiaires en vrac et de réactifs essentiels tels que les vaccins et les préparations thérapeutiques à base de protéines. Une alternative sûre pour votre laboratoire sans nuire à la précision.
À faibles taux de particules, certifiés par lot, ces récipients sont dotés d’une structure étanche† unique et sont adaptés au transport.
  • Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz et assurent un pH très stable pour les solutions tamponnées.
  • Les résines sont exemptes de composés d’origine animale.
  • Stériles et inviolables, ils garantissent l’intégrité du produit avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Capacité (impériale) 67,6 oz.
Diamètre (impériale) 4,57 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
À utiliser avec (application) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Matériau PETG
Nbre par carton 12/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Faible taux de particules USP <788> (Low particulate)
Certifications/Conformité Conformes aux normes USP de classe IV, à la pharmacopée européenne de toxicité anormale et aux tests physicochimiques USP 661. Fabriqués en salle blanche de classe 7 certifiée ISO 14644-1 Certifiés stériles (SAL 10-6), non cytotoxiques, apyrogènes et non hémolytiques.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Nettoyer le récipient
Hauteur (impériale) 10,67 in
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 116 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato