Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Description
Conditionnez et expédiez les milieux de culture liquides, les tampons et les sérums grâce aux flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Ces flacons aux parois renforcées et durables sont destinés aux lignes de remplissage ; bouchons vendus séparément.
- Paroi épaisse et durable
- Incassables
- Excellente barrière aux gaz
- Stérile
10-6
SAL - Graduations moulées
- Bouchon fourni séparément
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (16 oz) |
Couleur | Transparent |
Description | Flacons de culture sans bouchon |
Diamètre (impériale) | 2,9 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
À utiliser avec (application) | Conduites de remplissage |
Matériau | PETG |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1415997 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342024-0500 |
1412597 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342024-0500 |
1400785 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342024-0500 |
1283360 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342024-0500 |
1351510 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342024-0500 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.