Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large grand format Nalgene™ avec bouchon
Description
Effectuez un grand nombre d'applications en laboratoire et sur le terrain, y compris le stockage de produits chimiques secs et l'échantillonnage d'eau avec les flacons en PEHD à col large grand format avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont parfaits pour une utilisation dans le congélateur à -100°C (-148°F). Le PEHD résistant aux produits chimiques est compatible avec un grand nombre de réactifs de laboratoire.
- L’excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools en fait des flacons polyvalents
- Ils peuvent être utilisés dans le congélateur à -100°C (-148°F) pour un stockage à long terme
- Le capuchon sans joint ferme le flacon sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions
- Ce flacon n’est pas étanche aux liquides†
Inclut :
Bouchons à vis de 100 mm en polypropylène
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 1 gal, 4 L |
Capacité (métrique) | 4 l |
Capacité (impériale) | 1 gal |
Couleur | Naturel |
Description | Grand flacon à col large |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 89 mm |
Matériau | PEHD |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 1 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420389 | Certificat de conformité | 07/02/2025 | 2120-0010 |
1309824 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 2120-0010 |
1408949 | Certificat de conformité | 18/10/2024 | 2120-0010 |
1412590 | Certificat de conformité | 09/10/2024 | 2120-0010 |
1407657 | Certificat de conformité | 16/06/2024 | 2120-0010 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
18Heures
9Minutes
0Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
18Heures
9Minutes
0Secondes
26
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.