Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en HDPE à col large grand format Nalgene™ avec bouchon
Collectez, stockez et transportez les produits chimiques secs et les échantillons prélevés sur le terrain dans ce grand flacon carré à col large en PEHD.
Marque: Thermo Scientific™ 2123-0010
138.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les grands flacons HDPE carrés Thermo Scientific Nalgene sont dotés de poignées moulées dans la masse, plus commodes et plus sûres pour verser.
Conviennent parfaitement à la collecte, au stockage et au transport de substances chimiques sèches et d’échantillons environnementaux.
- Utiles à la collecte, au stockage et au transport de produits chimiques secs, d’échantillons prélevés sur le terrain, de réactifs et d’eau distillée
- Bon pour congélation à -100°C (-148°F)
- Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools
- La forme carrée facile à manipuler permet de gagner de l’espace
- Le large col facilite l’accès
- Bouchons en polypropylène inclus
- Non étanches aux liquides
- Les flacons et les cartons sont facilement recyclables dans la plupart des communautés
- Fabriqué à partir de matériaux non toxiques
Les flacons en PEHD réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire classiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés par la suite. Les flacons en PEHD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont emballés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEHD Nalgene.
Spécification
4 l | |
Naturels, transparents | |
5,6 po | |
89 mm | |
1 | |
Blanc | |
Oui | |
Large | |
292 mm | |
5,66 po | |
Polypropylène | |
142 mm | |
Non |
1 gal . | |
Grand flacon carré à col large | |
3.5 pouces | |
HDPE | |
Non stérile | |
USP classe VI ; FDA - 21 CFR | |
Non | |
Carré | |
Grand flacon à col large | |
11,5 po | |
100 mm | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1403667 | Certificat de conformité | 07/02/2025 | 2123-0010 |
1421268 | Certificat de conformité | 18/01/2025 | 2123-0010 |
1413256 | Certificat de conformité | 11/09/2024 | 2123-0010 |
1409597 | Certificat de conformité | 22/07/2024 | 2123-0010 |
1399331 | Certificat de conformité | 05/06/2024 | 2123-0010 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
13Minutes
48Secondes
34