Learn More
Buerkle™ Boîtes à col large en PEHD, rondes
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 ml
750 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PEHD, transparent, incassable
- Couvercle à vis en PP avec joint en PE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 67 mm |
| Clarity | Transparent |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 192 mm |
| Type de produit | Récipient |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 126 mm |
| Afficher plus |