Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro-électrodes de pH
Électrodes de pH conçues pour les petits volumes d’échantillons ou pour les mesures dans de petits récipients.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30244732
405.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. (Le câble de connexion n’est pas inclus ; vendu séparément.)
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Flacons
- Microplaques
- Tubes à essai
- Sérum et jus gastrique
- Échantillons microbiologiques
- Peinture
- Gel
- Savon
- Shampooings
- Cosmétiques
Caractéristiques des électrodes
- InLab Micro : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Micro Pro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Ultra-Micro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec du FRISCOLYT-B™ (51343185) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Semi-Micro : jonction en céramique ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
- InLab Semi-Micro-L : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Flex-Micro : jonction en PTFE poreux ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
Accessoires & Entretien
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Électrode de pH InLab Ultra-Micro-ISM | |
céramique | |
1 à 11 | |
Mesure de petits volumes d’échantillons dans de très petits récipients tels que flacons, microplaques et cuvettes | |
ARGENTHAL™ avec trappe Ag+ | |
InLab™ Ultra-Micro-ISM | |
Solution de stockage InLab | |
15 μl | |
40 mm |
Multibroche | |
Verre | |
Électrode combinée ; Sonde de température intégrée ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | |
Nécessite un câble, Multibroche vers BNC/RCA (30281896) | |
Verre LoT | |
<20 s | |
0°C à 80°C | |
40 mm | |
3 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30