Learn More
Molecular Probes™ Iodure de propidium
Iodure de propidium
Marque:  Molecular Probes™ P1304MP
Code produit. 11519206
  • 311.00€ / 100mg
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’iodure de propidium (IP) est un contre-colorant rouge fluorescent, chromosomique et nucléaire, courant Étant donné que l’iodure de propidium n’est pas perméant aux cellules vivantes, il est également couramment utilisé pour détecter des cellules mortes dans une population.
L’IP est lié à l’ADN en s’intercalant entre les bases avec une préférence de séquence faible ou nulle. Dans une solution aqueuse, le colorant enregistre des maxima d’excitation/émission de 493/636 nm. Après la liaison du colorant, sa fluorescence est accrue de 20 à 30 fois, le maximum d’excitation de la fluorescence passe d’∼ 30– 40 nm au rouge et le maximum d’émission de la fluorescence passe de ∼ 15 nm au bleu, ce qui se solde par une excitation maximale à 535 nm et une émission maximale de la fluorescence à 617 nm.
L’IP est couramment utilisé en microscopie par fluorescence, en microscopie confocale à balayage laser, en cytométrie de flux et en fluorimétrie.
En savoir plus sur l’iodure de propidium et les produits contenant de l’iodure de propidium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solution
100 mg
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3118573 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2025 Catalog NumberP1304MP
Numéro de lot3050045 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2024 Catalog NumberP1304MP
Numéro de lot2984217 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog NumberP1304MP
Numéro de lot2936401 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog NumberP1304MP
Numéro de lot2916420 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog NumberP1304MP
Nom du produit
Molecular Probes™ Iodure de propidium > 100 mg