Learn More
N-hexadécane, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Employed in industry as Adsorbents, Fuels and fuel additives. Also in Fabric, Textile, and Leather Products. Solvent, organic intermediate, ignition standard for diesel fuels. Fuels and Related Products. Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Hexadecane |
Point de fusion | 18°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.773 g/mL |
Point d’ébullition | 287°C |
Point d’éclair | 135°C (275°F) |
Indice de réfraction | 1.4345 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1736592 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,acetone,ether. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T07J002 | Certificat d’analyse | 13/07/2023 | 044511,044511.14,044511.06 |
S25G018 | Certificat d’analyse | 23/06/2023 | 044511,044511.14,044511.06 |
S04F053 | Certificat d’analyse | 05/01/2023 | 044511.14,044511.06 |
Z29A023 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 044511.14,044511.06 |
J02U019 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 044511.14,044511.06 |
Sécurité et traitement
- n-Hexadecane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: Hexadecane