Learn More
n-hexadécane, > 99 %, MP Biomedicals™ Code produit.: 11411142
compliance-icons
n-hexadécane, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11411142 Tous les produits MP Biomedicals Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11411142
Marque: MP Biomedicals 0219521890
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
N-hexadécane ≥99 %, liquide
  • L’hexadécane a été utilisé comme matériau de changement de phase (PCM) dans la préparation de l’hexadécane/xGnP (nanoplaquettes de graphite exfolié), un PCM composite chargé xGnP. L’hexadécane (n-hexadécane) est un hydrocarbure à longue chaîne aliphatique. Il s’agit d’un carburant de référence dont l’indice de cétane est 100 et qui sert à déterminer le nombre de cétanes de carburants diesel. Le mécanisme d’oxydation de l’hexadécane en phase gazeuse a été décrit. On a déterminé la densité, la vitesse du son, la compressibilité adiabatique et la densité de liquide comprimé de l’hexadécane. Les performances des catalyseurs platine/zéolite pour l’hydroisomérisation du n-hexadécane ont été évaluées. La dégradation thermique du n-hexadécane forme des n-alcanes et des 1-alcènes comme produits clés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.448
Numéro MDL MFCD00008998
Clé InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nom IUPAC Hexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.77g/mL
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 500 mL
Synonyme n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Poids de la formule 226.4
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Hexadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Hexadecane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
n-hexadécane, > 99 %, MP Biomedicals™ >