Learn More
N-hexadécane, pure à 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10449610
N-hexadécane, pure à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10449610
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10449610
Marque: Thermo Scientific Acros 120461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-hexadécane, 99 %, C16H34, numéro CAS-544-76-3, n-cétane, n-hexadécane, hexadécane, hexadekan, cétane, cétane, CCRIS 5833, zétan, pentadécane, méthyle, unii-f8z00shp6q, 2,5 L, 98,5 % min. (GC), 01,172, 287,0°C, 100,0, CHEBI:45296, incolore, 0,7730 g/ml, 208-878-9, 135°C, 226.44, pur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.44
Numéro MDL MFCD00008998
Clé InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
CID PubChem 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nom IUPAC Hexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7730g/mL
Point d’ébullition 287.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14CH3
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 100 mL
Beilstein 01,172
Gravité spécifique 0.773
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosité 3.032 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 226.44
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465328 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Numéro de lotA0462972 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Numéro de lotA0456236 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Numéro de lotA0450882 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Numéro de lotA0449705 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-hexadécane, pure à 99 %, Thermo Scientific Chemicals >