Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-histidine, 98+ % Code produit.: 11342726
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-histidine, 98+ %
Code produit. 11342726
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 11342726
Marque: Thermo Scientific Chemicals L08810.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50654-94-9
Formule moléculaire C11H17N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.274
Numéro MDL MFCD00037851
Clé InChI AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-N
Synonyme boc-d-his-oh, boc-d-histidine, n-a-boc-d-histidine, d-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-histidine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propionic acid, n-alpha-boc-d-histidine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, n-boc-d-histidineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2724761
Nom IUPAC (2R)-3-(1H-imidazole-5-yl)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-D-histidine
Point de fusion ∽197°C (decomposition)
Beilstein 4196575
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.27
Rotation optique −26° (c=1 in Methanol)
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10124178 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08810.03,L08810.MD
Numéro de lot10224377 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08810.03,L08810.MD
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-histidine, 98+ % >