Learn More
N-acétyl-L-méthionine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11455737
N-acétyl-L-méthionine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455737
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11455737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24312.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-82-7
Formule moléculaire C7H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 191.25
Numéro MDL MFCD00064441
Clé InChI XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Synonyme n-acetyl-l-methionine, n-acetylmethionine, acetyl-l-methionine, ac-met-oh, l-n-acetyl methionine, acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl-, l, thiomedon, l-methionine, n-acetylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 448580
ChEBI CHEBI:21557
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-4-méthylsulfanylbutanoïque
SMILES CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-methionine
Point de fusion 103°C to 107°C
Beilstein 1725552
Merck Index 14,96
Quantité 25 g
Poids de la formule 191.25
Rotation optique −21° (c=1.3 in Water)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250948 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog NumberB24312.06,B24312.14
Numéro de lot10127334 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24312.06,B24312.14
Numéro de lot10217464 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24312.06,B24312.14
Nom du produit
N-acétyl-L-méthionine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >