Learn More
Axygen™ Pointes en rack MultiRack
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
Marque: Axygen™ MR-1000XT-R
Description
Le système de pointes MultiRack Axygenc a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipettes du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire. Le système de pointes Multirack offre des pointes de longueur standard ou longue couvrant des volumes de 1 μl à 1250 μl. Pour les styles d’emballage en rack et recharge, les pointes sont préchargées dans des inserts de plateau à code couleur et à chargement facile. Avec un encombrement réduit et un rack réutilisable, ce système utilise 30 % de plastique en moins, ce qui minimise l’impact environnemental. La conception empilable permet de gagner un espace précieux sur la paillasse. Le système pour pointes Axygen Multirack est fabriqué aux États-Unis et est conforme aux normes ISO. Toutes les pointes sont exemptes de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes détectables. Pour plus de détails, consultez notre page Certificats à l’adresse www.coring.com/lifesciences.
Caractéristiques
• Rack réutilisable avec systèmes de recharge
• Format compact et empilable, offrant un espace précieux sur la paillasse
• Pointes longues offertes dans des volumes de 10, 300 et 1250 μl (version longue 1000 μl)
• Rack à code couleur pour une identification facile du volume
Spécification
50 à 1250 micro;l | |
Non stérile | |
bleu | |
ISO 13845 | |
Portoir à charnières | |
Portoir à charnière | |
Usage unique | |
MultiRack |
Sans filtre | |
Bleu | |
Autoclavable | |
Sans DNase, Rnase ni ADN humain détectables ; apyrogène | |
Version longue | |
768/boîte ; 5 boîtes/carton | |
Oui | |
Polyéthylène |